missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human PI3K Signaling in B-Lymphocyte
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 standard plate
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. TaqMan Assays (TaqMan Sonden- und PCR-Primer-Sets) gelten als Goldstandard in der Genexpressionsanalyse, wodurch Sie eine hohe Spezifität und Empfindlichkeit und einen breiten dynamischen Bereich erzielen können.
- Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1.3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
- Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
- Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
- Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 μl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder bei 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Format | 96-Well Platte |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 standard plate |
| Forschungskategorie | Signaltransduktion, Immunologie |
| Spezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur