Beschreibung
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Die TaqMan™ Array Human RAS Pathway 96-Well-Mikrotiterplatte enthält 92 Assays für Gene, die mit den RAS-Pfaden verbunden sind, und 4 Assays für endogene Kontrollgene.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Array-Platte |
| Format | 96-Array-Platte |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. |
| Form | Getrocknet |
| Enthält | TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion |
| Interne Sondenmodifikation | MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 1 Standardplatte |
| Mehr anzeigen |