Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Sperm Motility, Fast 96-well
Artikelnummer. 10209384 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10209384 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10209384 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 €
    196.84 € / 1 Sets
    Sparen 62.16 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind.
  • Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Die TaqMan™ Array Human Spermien-Motilität 96-Well-Mikrotiterplatte enthält:
    • 92 Assays für die Spermien-Motilität-assoziierte Gene
    • 4 Assays für die Erkennung endogener Steuerungsgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Signaltransduktion, Reproduktion, Entwicklung