Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Stammzellenpluripotenz-Panel Mensch
Artikelnummer. 11620119 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11620119 4 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11620119 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4385344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 €
    1618.80 € / 1 Stück
    Sparen 511.20 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Stammzellenpluripotenz-Panel Mensch
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Pluripotenz-Array für humane Stammzellen ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte zur Charakterisierung undifferenzierter Stammzellen oder ihrer differenzierten Derivate. Dieses Gensignaturpanel enthält 90 gut definierte Gene, die als Marker für Pluripotenz und 6 endogene Kontrollen validiert wurden. Das Format des TaqMan Arrays ermöglicht die parallele Ausführung von 1 bis 4 Replikaten pro Array. Dieses Produkt wird in Packungen mit je 4 Karten verkauft.
Das Pluripotenz-Array für humane Stammzellen enthält einen gut definierten Satz validierter Genexpressionsmarker, um die Identität humaner embryonaler Stammzellen (ES) zu charakterisieren und phänotypische Variationen zwischen embryonalen Stammzellisolaten zu bewerten. Der Gengehalt auf diesem TaqMan-Array ist ein direktes Resultat der Arbeit des I.S.C.I Konsortiums und der Beschreibung menschlicher embryonaler Stammzelllinien durch die International Stem Cell Initiative.
Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
Die richtigen Ziele
Diese TaqMan Arrays verwenden die geschützte Mikrofluidiktechnologie von Applied Biosystems, um gleichzeitig die Genexpressionswerte mittels quantitativer PCR für 92 Testgene und6 endogene Kontrollen zu analysieren. Gene wurden anhand folgender Kriterien aufgenommen:
    Expression in humanen embryonalen Karzinomzellen (HEC), primordialen Keimzellen oder humanen ES (hES) Zellen
    Bekannte Rolle bei der Erhaltung der Pluripotenz in hES-Zellen
    Wurde in mikroarraybasierten Experimenten als korreliert mit dem Stammzellzustand erkannt
    Die Expression ist bekanntermaßen charakteristisch für spezifische Differenzierungslinien im Embryo nach der Implantation und im reifen Gewebe. Dies sind die richtigen Ziele für die Charakterisierung embryonaler Stammzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Human Stem Cell Pluripotency Panel
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basierte Genexpressionsanalyse, Stammzellenanalyse
Enthält Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
Menge 4 Karten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.