Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Transcription of mRNA
Artikelnummer. 10408064 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Standardplatte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10408064 1 Standardplatte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10408064 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4414194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.00 €
    196.84 € / 1 Sets
    Sparen 62.16 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enthäl t44 Assays für die Transkription von mRNA-assoziierten Genen und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle
  • Die Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Transkription von mRNA 96-Well-Mikrotiterplatte umfasst:
    • 44 Assays zur Transkription von mRNA-assoziierten Genen
    • 4 Assays für die Erkennung endogener Steuerungsgene
  • Alle Assays sind doppelt beschichtet
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • Gleiche TaqMan™ Assay-Qualität in neuem Format
Geben Sie einfach den Mastermix und die Probe hinzu und beginnen Sie mit dem Zyklus
  • Ideal für Projekte wie die Validierung von Microarray- und RNAi-Daten und Pathway-Studien
  • Die Platten enthalten genau die richtige Menge an TaqMan™ Assay in jedem Well: genug für eine 20 µl-Reaktion
  • Die Mindestbestellmenge beträgt nur drei Gensignatur-Platten, was es für viele Labore erschwinglich macht und wodurch weniger einzeln gekaufte Assays ungenutzt weggeworfen werden
  • Sparen Sie viel Zeit beim Vorbereiten Ihrer Experimente
Eine Plattenübersicht gewährleistet eine zuverlässige Datenkennzeichnung und erleichtert Neubestellungen
  • Jede Packung TaqMan™ Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkonfigurationskarte zusammen mit den Details jedes TaqMan™ Assays enthält
  • Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine korrekte Kennzeichnung der experimentellen Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen
Einfache Handhabung
  • Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden
  • Wenn Sie bereit sind, Ihre Assays durchzuführen, geben Sie einfach den PCR-Mastermix und Ihre cDNA-Probe hinzu, versiegeln Sie die Platte und beginnen Sie mit dem Durchlauf auf einem Echtzeit-PCR-Gerät
Kompatibilität
  • TaqMan™ Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan™ Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan™ Universal PCR Master Mix kompatibel
  • Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan™ Array-Platten auch mit dem TaqMan™ Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
  • TaqMan™ Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit 96-Well-Plattenkapazität laufen
  • Die Platten wurden für die Verwendung mit Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900HT Fast Real-Time PCR-Systemen validiert, wobei 96-Well-Standardblöcke, standardmäßige PCR-Zyklusbedingungen und 20 µl Reaktionsvolumen verwendet wurden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 Standardplatte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Forschungskategorie Genregulierung