Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Tumor Metastasis, Fast 96-well
Artikelnummer. 10035624 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10035624 1 x 96-Well-Platte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10035624 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4418743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00 €
    201.40 € / 1 Sets
    Sparen 63.60 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, Tumormetastasen, Mensch, schnell, 96 Wells
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. Das Panel von Assays im TaqMan™ Array 96-well Human Tumor Metastasis Plate zielt auf Gene für viele Tumorsuppressor- und Metastase-Suppressor-Gene ab. Das Panel umfasst Gene aus den Familien: MMPs (Matrixmetalloproteinasen), RB (Retinoblastom) und TIMPs (Gewebeinhibitor von Metalloproteinasen). Ebenfalls enthalten sind Protoonkogene, Onkogene und Gene mit Rollen in der Tumorgenese und Angiogenese. Weitere Gene sind an Zellmobilität, Zellüberleben und Apoptose beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 10 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 10 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Menge 1 x 96-Well-Platte
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Forschungskategorie Onkologie