Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, GPCR-Panel, Ratte
Artikelnummer. 11670109 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 Karten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11670109 4 Karten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11670109 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4378709
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, GPCR-Panel, Ratte
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Array für Maus-GPCR ist eine effiziente, einfach zu verwendende Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Maus-GPCR. Das TaqMan™ Array für Ratten-GPCR ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von GPCR-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind. Dieses Produkt wurde mit 380 TaqMan™ entwickelt Gene Expression Assays arrayed in singletons in 384 wells (plus 1 control arrayed in quadruplicate) and is compatible with an upgraded Applied Biosystems 7900HT Fast Real-Time PCR System. Zu den Zielen gehören Retinalrezeptoren, Rezeptoren für kleine Moleküle, Chemokinrezeptoren und andere, einschließlich klassischer endogener Kontrollziele. GPCR-Panels sind in Packungen mit 4 Stück erhältlich.
Die ausgewählten GPCR-Ziele gehören zu den 50 aufgeführten Unterfamilien, von denen viele mit Medikamenten oder Krankheiten in Verbindung stehen – Geruchs-, Olfaktor-, Geschmacks- oder Pheromonrezeptoren sind nicht enthalten. Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird. Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg: Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge, selbst bei verschiedenen Bedienern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ TaqMan™ Array Rat GPCR Panel
Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Pharma und Biopharma, Echtzeit-PCR (qPCR), Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Enthält Das TaqMan™ Array-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 μl-Reaktion
Menge 4 Karten
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.