Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, MicroRNA A+B Kartenset v3.0, Nagetier
Artikelnummer. 12087789 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 2 Karten
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12087789 4 x 2 Karten 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12087789 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4444909
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Array, MicroRNA A+B Karten-Set v3.0, Nagetier
Das TaqMan™ Array Nagetier-MicroRNA A+B Karten-Set V3.0 ist ein Satz mit zwei Karten, der insgesamt 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays pro Karte enthält. Das Set ermöglicht eine genaue Quantifizierung der spezifischen MicroRNAs 641 und 373 für Maus bzw. Ratte in nur 5 Stunden. Zu jedem Array gehören drei endogene TaqMan™ MicroRNA Assay-Kontrollen für jede Spezies zur Unterstützung einer Datennormalisierung und ein nicht auf Nagetiere bezogener TaqMan™ MicroRNA-Assay als Negativkontrolle. Informationen zu den enthaltenen Assays finden Sie in der Datei mit der Target-Liste. Für die Nutzung dieses Array-Sets ist der Erwerb des Megaplex™ RT-Primers, Nagetier Pool-Set V3.0 erforderlich. In Situationen, in denen die Empfindlichkeit von größter Bedeutung ist und/oder die Probenmenge begrenzt ist, kann mit Hilfe des Megaplex™ PreAmp-Primers, Nagetier-Pool-Set V3.0 ein zusätzlicher Voramplifikationsschritt ausgeführt werden.
TaqMan Array MicroRNA-Karten Nutzen Sie alle Vorteile der TaqMan™ MicroRNA-Assays in einer praktischen, vorkonfigurierten Mikrofluidkarte und minimieren Sie so die experimentelle Variabilität und den Aufwand für eine parallele Durchführung von 384 TaqMan™ MicroRNA-Assays.
Megaplex™ RT-Primer sind hochgradig gebündelte RT-Primer, die zur Konvertierung von bis zu 381 miRNAs in cDNA vor der Echtzeitanalyse entwickelt wurden und die für die Ausführung der TaqMan™ Array MicroRNA-Karte benötigt werden. Für eine höhere Empfindlichkeit oder bei der Verarbeitung begrenzter Proben bieten die Megaplex™ PreAmp Primer einen optionalen Preamplifikationsschritt vor der Echtzeitanalyse. TaqMan™ Array MicroRNA-Karten und Megaplex™ Primer Pools ermöglichen die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils, das der miRBase v21 entspricht und das in nur 5 Stunden angefertigt werden kann – die ideale miRNA-Profilierungslösung. Wichtigste Produktmerkmale:
Hochspezifisch — Quantifizierung ausschließlich von biologisch aktiven und reifen miRNAs
  • Der hochgradig optimierte Arbeitsablauf verringert die Anzahl der RT-Reaktionen (reverse Transkription) pro Probe
  • Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
  • Für Proben von Menschen, Mäusen und Ratten geeignet
  • Eine optimale miRNA-Profilierungslösung
    Vereinfachte Probenhandhabung und erhöhter Probendurchsatz
    Nach der reversen Transkription von miRNA-Targets mit Megaplex™ RT-Primern und der optionalen Preamplifikation mit Megaplex™ PreAmp Primern wird der TaqMan™ Universal PCR Master Mix II einfach mit jeder Reaktion kombiniert und in jede Probenladeöffnung der TaqMan™ Array-Karte pipettiert. Dies vereinfacht die Probenhandhabung und erhöht den Probendurchsatz.
    Umfassende Deckung mit der Sanger miRBase
    Megaplex™ RT-Pools und PreAmp Primer sind für Proben von Menschen und Nagetieren erhältlich und beinhalten eine Reihe an vorausgewählten und aufeinander abgestimmten Primer-Pools und TaqMan™ Array-Karten. Der Inhalt entstammt der miRBase v14 und v15 für Menschen und Nagetiere und bietet mit den aktuellsten TaqMan™ MicroRNA-Assays eine vollständige bzw. nahezu vollständige Deckung mit Sanger.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Typ TaqMan™ Array Rodent MicroRNA A +B Cards Set v3.0
    Format 384-Well-Mikrofluidik-Karte
    Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Echtzeit-PCR (qPCR), miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA
    Enthält 384-Well-Arrays und Informations-CD
    Menge 4 x 2 Karten
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.