Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Copy Number Reference Assay, mouse, Tert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15547801 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
4 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15547801 4 Röhrchen 4 Stück
15264159 1 Röhrchen 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15547801
Marke: Applied Biosystems™ 4458369
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Kopienanzahl-Referenzassay, Tert, Maus
TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays für Mäuse werden mit vorgefertigten, Custom Plus und Custom TaqMan™ Kopienzahl-Assays in einer Duplex-Echtzeit-PCR-Reaktion durchgeführt, um Variationen in der Kopienzahl im Genom von Mäusen nachzuweisen und zu messen. TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays für Mäuse sind auch mit dem gängigen Vektor-Marker und Reportergen vorgefertigter TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays kompatibel. Es gibt zwei Optionen für Gene, die als endogene Referenzgene bei Mäusen genutzt werden können: TFRC und TERT. TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays sind für die Erfassung einzigartiger genomischer Sequenzen im Referenz-Genom von Mäusen ausgelegt (NCBI Build 37/mm9) und sind für die relative Quantifizierung von Zielsequenzen mit niedriger Kopienzahl erforderlich.
TaqMan™ Kopienzahl-Assays quantifizieren das Gen von Interesse und normieren auf ein endogenes Referenz-Gen, das bekanntermaßen in einem diploiden Genom in zwei Kopien vorliegt. Bitte beachten Sie, dass TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays artenspezifisch sind.
Tert: Die Option für alternative Referenz-Gene
TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assays verfügen über eine VIC™ Farbstoff-markierte TAMRA™ Sonde und Sequenz-spezifische Vorwärts- und Rückwärtsprimer. Die Assays sind nicht Primer-begrenzt.
Der TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assay, Maus, TFRC, wird als Standard-Referenz-Assay für die Kopienzahl-Analyse bei Mäusen empfohlen. Dieser Assay weist das Transferrin-Rezeptor-Gen (TFRC) auf Chromosom 16, Zytoband 16qB3, nach. Die Assay-Lokalisierung ist Chr.16:32626732 auf NCBI Build 37. Er hat ein 91 bp-Amplikon, das sich innerhalb des Exon 17 des TFRC-Gens befindet.
Der TaqMan™ Kopienzahl-Referenz-Assay, Maus, TERT, ist ein alternatives Referenz-Assay. Es wird für den Fall empfohlen, dass das TFRC-Assay aufgrund von Chromosomenaberrationen oder anderen Problemen mangelhaft verläuft. Der Assay zielt auf das Telomerase-Reverse-Transkriptase-(TERT)-Gen auf Chromosom 13, Zytoband 13qC1 ab. Die Assay-Lokalisierung ist Chr.13:73778992 auf NCBI Build 37. Er hat ein 96 bp-Amplikon, das sich innerhalb des Intron 8 des TERT-Gens befindet.
Der einfachste Arbeitsablauf auf dem Markt
TaqMan™ Kopienzahl-Assays bieten den einfachsten Arbeitsablauf aller derzeit erhältlichen CNV-Analysemethoden. Der Test-Assay (FAM™ Farbstoff-markiert), der Referenz-Assay (VIC™ Farbstoff-markiert), Ihre Proben-DNA und TaqMan™ Master Mix werden kombiniert und laufen dann auf einem Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-System mit dem standardmäßigen TaqMan™ Kopienzahl-Assay-Protokoll. Im Durchschnitt dauert es von der Einrichtung bis zur primären Analyse nur 3 bis 4 Stunden (einschließlich ca. 2 Stunden PCR-Lauf).
Leistungsstarke Datenanalysesoftware
Die CopyCaller™ Software wurde speziell für die Datenanalyse beim TaqMan™ Kopienzahl-Assay entwickelt. Diese kostenlose, anwenderfreundliche Software nutzt eine graphische Benutzeroberfläche, die eine mögliche Kopienanzahl einer Probengruppe schnell und in einem Durchlauf berechnet. Sie gibt außerdem einen Konfidenzwert für jede Kopienzahl und hat eine Ausreißer-Funktion.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
3'-Primer-Modifizierung Keine
5'-Primer-Modifizierung Keine
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung Kontroll-Primer-Sondenset(s)
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Gensymbol TERT
Interne Sondenmodifikation VIC (5'), TAMRA Quencher (3')
Marker oder Farbstoff TAMRA, VIC
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Kopienzahl-Referenzassay
Menge 4 Röhrchen
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Maus
Ziel Tert (Telomerase Reverse Transcriptase)