Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
Artikelnummer. 17896481 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen:
1 x 1 ml
5 x 1 ml
1 x 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Packungsgröße
17896481 1 x 1 ml 1 Stück
17806491 5 x 1 ml 5 Stück
17816491 1 x 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17896481 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 5555532
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR.
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR. The 4X formulation enhances detection of both RNA and DNA viral pathogens, even in the presence of challenging PCR inhibitors. TaqMan Fast Virus master mix is used for sensitive pathogen detection in research samples as well as multiplex gene expression studies with low target input. It has a single-tube format for consistent handling and processing and is ideal for high-throughput workflows, delivering results in <30 minutes.
  • Entwickelt, um Farbstoffflexibilität für das Multiplexing von bis zu vier verschiedenen RNA/DNA-Zielen bei durchsatzstarken RT-qPCR zu ermöglichen
  • Die 4X-Formulierung ermöglicht einen verbesserten Nachweis sowohl von RNA- als auch von DNA-viralen Pathogenen, selbst wenn anspruchsvolle PCR-Inhibitoren vorhanden sind
  • Der TaqMan Fast Virus Mastermix wird für den empfindlichen Pathogennachweis in Forschungsproben sowie für Multiplex Genexpressionsstudien mit geringem Zieleingang verwendet
  • Das Einzelröhrchenformat gewährleistet eine konsistente Handhabung und Verarbeitung
  • Liefert Ergebnisse in weniger als 30 Minuten und ist somit Ideal für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz
  • Optimiert für den Nachweis von bis zu vier RNA/DNA-viralen Krankheitserregern und Genexpressionszielen
  • 4X Mastermix zur Amplifikation von RNA- und DNA-Zielen bei niedrigen Zieleingangsmengen mit sechs Protokollen des dynamischen Bereichs
  • Entwickelt für die Arbeit in Gegenwart gängiger RT-qPCR-Inhibitoren in Blut-, Stuhl- und anderen komplexen Proben
  • Die Formulierung ist frei von ROX-Farbstoff, um die Verwendung anderer Farbstoffe in dem Kanal zu ermöglichen, der zuvor zur ROX-Messung verwendet wurde
  • Der Mastermix aus einem Röhrchen und einem Schritt bietet ein einziges Durchlaufprofil mit RNA und DNA und ermöglicht das vereinfachte Mischen und Abgleichen von Zielen auf einer Platte
  • Erhöhte RT-qPCR-Geschwindigkeit auf schnellen und Standardgeräten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 4X
Inhalt und Lagerung Enthält ein 1 ml-Röhrchen mit 4X RT-PCR-Mastermix, ausreichend für 200 20 μl-Reaktionen.
Der Mastermix enthält:
• Hot-Start AmpliTaq Fast DNA-Polymerase
• Thermostabile MMLV Reverse Transkriptase
• dNTPs
• RNase-Inhibitor
• Optimierter Puffer
Röhrchen im Tiefkühlgerät lagern (–15 bis –25 °C).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
Multiplex-Funktion Up to 4-plex
Passiver Referenzfarbstoff Keine
Menge 1 x 1 mL
Versandbedingung Trockeneis
Zielspezifität RNA only, Both RNA and DNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Virusnachweis, DNA Quantification, Presence/Absence
Thermostabilität Not Applicable
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 200 x 20 μL-Reaktionen
Probentyp RNA, DNA
Volumen 1 x 1 ml
Inhibitor Tolerance (Simple) High