Beschreibung
Genspezifische, gebrauchsfertige TaqMan Genexpressions-Assays bieten Ihnen eine schnelle, einfache Möglichkeit, Änderungen der Genexpression in Echtzeit-PCR-Experimenten zu messen.
Zu den Merkmalen des TaqMan Genexpressions-Kontroll-Kits gehören:
• Einfach—beinhaltet vorformulierte Assays mit unseren universellen Zyklusbedingungen
• Einfach einsetzbar—fügen Sie sie einfach Ihrem Echtzeit-PCR-Experiment ohne zusätzliche Schritte hinzu
• Robust— Generieren Sie reproduzierbare quantitative Genexpressionsdaten
Gebrauchsfertige Genexpressionslösung
Das TaqMan Genexpressions-Kontroll-Kit enthält TaqMan Genexpressions-Assays für eukaryotische 18S rRNA und hTERT und eine Probe humaner Raji cDNA zur Verwendung in der TaqMan-basierten relativen Quantifizierung auf dem QuantStudio 5 Echtzeit-PCR-System.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Format | Tube |
| Kittyp | Kontrollkit für die Genexpression |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produktlinie | TaqMan |
| Menge | 250 reactions |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
| Spezies | Human |
| Ziel | 18 S rRNA & hTERT |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genexpression |
| Mehr anzeigen |