Learn More
TaqMan™ GVO-Screening-Kit
Artikelnummer. 13592540 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
192 Reaktionen
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
13592540 192 Reaktionen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13592540 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. 4466334
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ GVO-Screening-Kit
Der TaqMan™ Das GMO-Screening-Kit analysiert aus Lebens- und Futtermittelproben extrahierte DNA auf das Vorhandensein der wichtigsten transgenen regulatorischen Regionen. Dieses Echtzeit-PCR-Kit enthält alle Reagenzien (mit Ausnahme der DNA-Matrize), die zur Quantifizierung genetisch modifizierter Organismen (GMO) erforderlich sind. Darüber hinaus enthält das Kit eine interne Positivkontrolle (IPC ) um eine mögliche PCR-Inhibition zu identifizieren. Die Vorteile der Taqman™ Das GMO-Screening-Kit bietet gegenüber anderen handelsüblichen Produkten folgende Vorteile:
  • Flexibilität: —GVOs wurden in der DNA nachgewiesen, die aus beliebigen Lebens- oder Futtermitteln gewonnen wurde.
  • Genauigkeit —als interne positive Kontrolle (IPC ) schließt eine Hemmung während des qPCR-Prozesses aus
  • Geschwindigkeitsergebnisse —in weniger als 3 Stunden.
    TaqMan™ Das GMO-Screening-Kit ermöglicht die Multiplex-Amplifikation der endogenen pflanzlichen Kontrolle, der internen Positivkontrolle und dieser regulatorischen Regionen:
  • P35S/CaMV
  • TNOS/A. tumefaciens
  • P34S/
    FMV All dies ermöglicht die Erkennung signifikanter Ereignisse wie beispielsweise Sojabohnen MON89788.
    Der TaqMan™ Das GMO-Screening-Kit enthält alle notwendigen Reagenzien für die Prüfung von 48 Proben und ist für die Verwendung in allen optimiert. Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräte. Da es sich um ein Echtzeit-PCR-Kit handelt, ist keine Elektrophorese erforderlich. Darüber hinaus bietet das Kit eine extrem hohe Empfindlichkeit und kann Ziele mit nur 5 DNA-Kopien erkennen.
    Die Entwicklung und Herstellung dieses Kits erfolgt in Partnerschaft mit IMEGEN, das auf eine lange Geschichte in der Forschung und Entwicklung von GVO zurückblicken kann.
    Weitere verwandte Produkte sind:
    Taqman™ Roundup Ready Soja-Quantifizierungskit
    , GVO-Extraktionskit
    TaqMan™ Quantifizierungskit für gentechnisch veränderten Mais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält alle Reagenzien (mit Ausnahme der DNA-Template), die für den Nachweis genetisch veränderter Organismen (GVO) erforderlich sind. Interne Positivkontrolle (IPC) zur Identifizierung einer möglichen PCR-Hemmung
Beschreibung TaqMan™ GMO Screening Kit, analysiert DNA, die aus Lebensmittel- und Futtermittelproben extrahiert wurde, auf die Anwesenheit der wichtigsten transgenen regulatorischen Regionen
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Kittyp TaqMan™ GVO-Screening-Kit
Produkttyp TaqMan™ GVO-Screening-Kit
Ziel P35S, TNOS, P34S und vegetale Kontrollgene
Anzahl Reaktionen 192 Reaktionen
Probentyp Lebensmitteln
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.