Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Brucella spp Detection Kit Nachweiskit
Artikelnummer. 10249534 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10249534 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10249534 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4382423
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TaqMan™ Brucella spp. Detection Kit
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Detektionskit für Brucella spp. amplifiziert eine einzigartige DNA-Zielsequenz speziell für Mikroorganismen mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und verfügt über eine TaqMan™ Sonde zur Detektion der amplifizierten Sequenz. Das TaqMan™ Detektionskit für Brucella spp. ist ein einfaches, zuverlässiges und schnelles Verfahren, bei dem die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zur Amplifikation einer für Brucella spp. einzigartigen Zielsequenz verwendet wird
  • Reduzieren Sie die Probenhandhabung mit einem 3-Stufen-Prozess, bei dem während des PCR-Schritts ein einzelnes geschlossenes Röhrchen verwendet wird.
    Das
  • hochempfindliche TaqMan™ Echtzeit-PCR-System ermöglicht eine enorme Reduzierung des Zeitaufwands, der für die Voranreicherung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren benötigt wird.
  • Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem Standardprotokoll für mehrere Organismen.
    3 einfache Schritte
    Dieses Kit umfasst 3 einfache Schritte: Anreichern von Proben, Vorbereiten von Proben und Ausführen von Proben. Züchten Sie den spezifischen Erreger aus einer ausgewählten Probe mit einem Standardanreicherungsverfahren im Anreicherungsschritt an. Isolieren Sie in der Probenvorbereitung die DNA für die PCR, und bereiten Sie die Reaktionen vor, mischen Sie die Reaktionen und pipettieren Sie diese. Im letzten Schritt analysieren Sie Ihre Probe, indem Sie eine Platte auf einem unserer Echtzeit-PCR-Systeme laufen lassen.
    Komplettlösung
    Wir bieten eine vollständige Reihe™ von TaqMan Pathogen-Detektions-Kits auf der Grundlage universeller Assay-Bedingungen, mit denen Sie jede Kombination dieser Assays im gleichen Probenlauf gemeinsam ausführen können. In Kombination mit unseren Echtzeit-PCR-Systemen ist das TaqMan™ Brucella spp Detektionskit eine vollständig integrierte Lösung aus einer Hand zur Identifizierung von Brucella spp.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung 300 μl 10X Brucella spp Assay-Mix, 1.000 μl Negativkontrolle, 2X Fast PCR-Mastermix 1.500 μl; –20/2 bis 8 °C
    Beschreibung TaqMan™ Brucella spp Detektionskit, 100 Reaktionen, Primer-Sonden-Detektionsmethode, FAM™-Farbstofftyp, Brucella spp Zielorganismusklasse, Brucellose, zielspezifisch, für diagnostische Tests
    Nachweisverfahren Primer-Sonde
    Marker oder Farbstoff FAM
    Produkttyp TaqMan™ Brucella spp Detektionskit
    Menge 100 Reaktionen
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Pathogennachweis
    Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
    Größe (Endprodukt) 100 rxn(s)
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.