Beschreibung
TaqMan™ Mutationsnachweis-Assays erkennen somatische Mutationen in Genen, die mit Krebs in Verbindung stehen. Diese Assays werden auf der Allel-spezifischen TaqMan™ PCR(castPCR™)-Technologie. Die spezifische und empfindliche castPCR™ kann seltene mutierte DNA in Wildtyp-DNA nachweisen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | TaqMan™ Mutation Detection Assays, 150 μl, entwickelt, um diese Einschränkungen zu beheben und eine Methode für die genaue Quantifizierung des Prozentsatzes spezifischer Krebs-Mutationen innerhalb einer Probe bereitzustellen |
| Produkttyp | TaqMan™ Mutations-Detektions-Assays |
| Menge | 150 μL |