Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay
Artikelnummer. 11620129 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
L (2900 Reaktionen), auf Bestellung
M (750 Reaktionen), auf Bestellung
S (360 Reaktionen), auf Bestellung
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11620129 S (360 Reaktionen), auf Bestellung 1 Stück
11630129 M (750 Reaktionen), auf Bestellung 1 Stück
11650129 L (2900 Reaktionen), auf Bestellung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11620129 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4426961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 €
    344.65 € / 1 Stück
    Sparen 42.35 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Konzentration 60 X
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Rörchen
Anzahl Reaktionen 360 Reaktionen
PCR-Methode qPCR
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Non-Coding RNA Assay
Menge S (360 Reaktionen), auf Bestellung
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TQMN NONCODING RNA ASSAY MTO S
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide