Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Non-coding RNA Assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7180385 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
L (2900 Reaktionen), auf Bestellung
M (750 Reaktionen), auf Bestellung
S (360 Reaktionen), auf Bestellung
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11620129
Marke: Applied Biosystems™ 4426961
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Röhrchen mit 20X (Größen S und M) oder 60X (Größe L) Mischung aus vorformuliertem Assay (1 Sonde und 2 Primer).
Bei -15 bis -25 °C lagern.
Konzentration 60 X
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Rörchen
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Anzahl Reaktionen 360 Reaktionen
PCR-Methode qPCR
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Non-Coding RNA Assay
Menge S (360 Reaktionen), auf Bestellung
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TQMN NONCODING RNA ASSAY MTO S
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Formamide