Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteDescription
- PCR-Methode: qPCR
- Kompatibilität integrierte Hot-Start-Primer-Probe: TaqMan™
Order Info
Versandbedingungen: Nasses Eis
Specifications
Specifications
| Konzentration | 2 X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Master Mix, mit AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase UP (Ultra Pure), dNTPs und optimierten Mischkomponenten. Diese Packung enthält eine 5 ml-ml-Flasche, ausreichend für 32 Platten. Bei 2 bis 8 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Verfahren | SNP-Genotypisierung (Echtzeit-PCR basiert) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OpenArray™ |
| Genotypisierungsziel | Enzyme zur Arzneimittelmetabolisierung, SNPs (bekannt) |
| Passiver Referenzfarbstoff | ROX (vorgemischt) |
| Show More |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.