Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Real-Time PCR Master Mix
Artikelnummer. 15591114 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,5 ml
Packungsgröße:
1.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15591114 1,5 ml 1.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15591114 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4462159
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ OpenArray™ Echtzeit-PCR Master Mix ist für die Verwendung mit TaqMan™ OpenArray™ Genexpressions-Panels optimiert und liefert reproduzierbare, spezifische und empfindliche Ergebnisse.
  • Heißstartchemie für Stabilität bei Raumtemperatur
  • Optimiert für die Verwendung mit TaqMan™ OpenArray™ Genexpressions-Panels, die reproduzierbare, spezifische und empfindliche Ergebnisse liefern
  • Zur Verwendung mit OpenArray™ microRNA-Panels, OpenArray™ Genexpressions-Pathways-Panels und anderen Genexpressionsanwendungen im OpenArray™-Format
  • Gebrauchsfertig ohne zusätzliche Additive
Bestellinformation
Versandbedingungen:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bis zur ersten Verwendung bei -5 bis -30 °C lagern, dann bei 2 – 8 C.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
Format Tube
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Verfahren Fluoreszenzintensitätsmessung
Zur Verwendung mit (Geräte) OpenArray™
Produktlinie OpenArray, TaqMan
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 1,5 ml
Versandbedingung Trockeneis
Zielspezifität Target-spezifisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real Time PCR (qPCR)
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 10 Panels
Probentyp Gesamt-RNA
Volumen 1,5 ml