Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Buffer Kit
Artikelnummer. 12027799 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4000 Reaktionen
Packungsgröße:
4000 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12027799 4000 Reaktionen 4000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12027799 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4448571
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ Puffer-Kit für Proteinassays
Das TaqMan™ Puffer-Kit für Proteinassays enthält die für die Herstellung von Assay-Sonden und ihre Verwendung in TaqMan Protein-Assays-Experimenten erforderlichen Puffer. Das Kit enthält Verdünnungspuffer und einen Lagerungspuffer, die allesamt in Kombination mit dem TaqMan™ Oligo-Sondenkit für Proteinassays (4448549) verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kit, Assaypuffer
Nachweisverfahren Primer-Sonden-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™, Schnellmodus
Inhalt und Lagerung TaqMan™ Puffer-Kit für Proteinassays enthält die Puffer, die für die Vorbereitung von Assay-Sonden benötigt werden, und wird in Kombination mit dem verwendet TaqMan™ Oligo-Sonden-Kit für Proteinassays verwendet. (4448549)
Hot-Start Nein
Marker oder Farbstoff FAM
Probentyp Gewebe, Zellen
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie TaqMan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proximitäts-Ligations-Assay
Menge 4000 Reaktionen