Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Core Reagents Base Kit
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das TaqMan™ Proteinassays Grundreagenzien-Basiskit enthält die Reagenzien, die für die Durchführung der Ligation und PCR-Amplifikationsschritte von TaqMan™ Proteinexpressionsexperimenten erforderlich sind. Der universelle PCR-Assay enthält optimierte Konzentrationen von TaqMan™ Sonden und Oligonukleotid-Primern (vorwärts und rückwärts), die zur Amplifikation einer Region des mit Protease behandelten Ligationsprodukts für den Nachweis auf einem Applied Biosystems Echtzeit-PCR-System entwickelt wurden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-Well System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Produktlinie | TaqMan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proximitäts-Ligations-Assay |
| Inhalt und Lagerung | Das TaqMan™ Protein Assays Core Reagenzien-Basiskit enthält: DNA-Ligase, 500-facher (1 × 10 µl) Ligase-Verdünnungspuffer, 1-facher (2 × 1,5 ml) Ligations-Reaktionspuffer, 20-facher (1 × 0,7 ml) Phosphatgepufferter Salin (PBS), 1-facher, pH-Wert 7,4 (1 × 1 ml) Protease, 100-facher (1 × 10 µl) Universal-PCR-Assay, 20-facher (1 × 120 µl) Lagern Sie alle Komponenten bei -15 bis -25 °C. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonden-Nachweis |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Produkttyp | Reagenzien für die Proteinexpression |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Probentyp | Zellen |
| Anzahl Reaktionen | 100 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |