Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Expression Assay Kit (hICAM1)
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
100 reactions
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Proteinexpression-Assays ermöglichen die schnelle und einfache Identifizierung und relative Proteinquantifizierung von Pluripotenz-Proteinmarkern aus begrenzten Mengen kultivierter hESCs. Das TaqMan™ Proteinexpressions-Assay-Kit (ICAM1 Mensch) enthält Assay-Sonden und einen Verdünnungspuffer für die Markierung des humanen interzellulären Adhäsionsmolekülproteins 1 (hICAM1) in Zelllysaten, die mit dem Protein Expression Sample Preparation Kit vorbereitet wurden. Die Assay-Sonden bestehen aus zwei mit Antikörpern konjugierten Oligonukleotiden, die sich an separate Epitope des HICAM1-Proteins binden. Hauptmerkmale des TaqMan™ Proteinexpression-Assays:
Quantifiziert die Proteinexpression mit dem Goldstandard TaqMan™ 5’ Nukleasechemie
Ermöglicht die direkte Korrelation von mRNA- und/oder miRNA-Expression mit der Proteinexpression auf derselben Echtzeit-PCR-Plattform
Ermöglicht eine höhere Empfindlichkeit und eine stärker quantitative Auslesung als Western Blots und Immunfärbungen
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält Assay-Sonde A, Assay-Sonde B und Assay-Sondenverdünnungspuffer Die Assay-Sonden (Assay-Sonde A und Assay-Sonde B) werden mit 20-facher Konzentration geliefert. Der Assay-Sonden-Verdünnungspuffer wird mit 1-facher Konzentration geliefert. Bei -15 bis 25 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell |
| Verfahren | Proximitäts-Ligations-Assay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Schnellmodus, StepOnePlus™, Schnellmodus |
| Umweltfreundliche Eigenschaften | Nachhaltige Verpackung |
| Marker oder Farbstoff | FAM |
| Mehr anzeigen |