Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Assay, VIC™ Farbstoff/QSY™ Sonde
Artikelnummer. 17158705 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 reactions
Packungsgröße:
250 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17158705 250 reactions 250 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 17158705 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A30064
Halten Sie Ihre Wissenschaft in Bewegung mit 3 zum Preis von 2
Verwenden Sie den Aktionscode 27970
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
TaqMan™ RNase P Assay, VIC™ Farbstoff/QSY™ Sonde
  • Der Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-Assay mit VIC™ -farbstoffmarkierter QSY™-Sonde bietet einen vorformulierten Assay zur Quantifizierung der menschlichen RNase P. Dieser Assay ermöglicht die Quantifizierung der relativen Genexpression in cDNA-Proben bei Verwendung mit anderen Genexpressionsassays.
  • Er besteht aus einer VIC-farbstoffmarkierten QSY-Sonde sowie sequenzspezifischen Vorwärts- und Rückwärtsprimern. Der Assay kann für Multiplex- oder Singleplex-PCR-Reaktionen verwendet werden. Für einen Assay mit ABY™ farbstoffmarkierter Sonde anstatt VIC-farbstoffmarkierter Sonde, siehe Kat Nr. 4485714.
  • Keine Assay-Entwicklungszeit mit vorgefertigten Primern und vorkonstruierten VIC-farbstoffmarkierten TaqMan-Sonden
  • Minimaler Zeitaufwand zur experimentellen Optimierung
  • Verwendung in Verbindung mit FAM™-Assays mit farbstoffmarkierter vorkonstruierter Genexpression
  • Sparen Sie Zeit bei der Entwicklung, Formulierung und Prüfung von Assays, indem Sie die Quantifizierung der Genexpression mit dem TaqMan RNase P Assay kontrollieren. Mit diesem vorgefertigten Proben- und Primer-Set können Sie die Menge der Proben-RNA oder DNA in einer Reaktion bei Verwendung mit einer Kontrollprobe normalisieren. Sie ermöglicht die relative Quantifizierung der Genexpression in cDNA-Proben unter Verwendung anderer Assays zur Bestimmung der Genexpression.
  • Der VIC-Farbstoff ist zur Verwendung mit dem zweiten Filter unserer QuantStudio™, ViiA™ 7 Echtzeit-PCR-Geräten sowie den Geräten der Serie 7500 optimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Primer Echtzeit-PCR-Primer
Produktlinie QSY, TaqMan, VIC
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 250 reactions
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Ausreichend für 250 Reaktionen zu 20 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 250 Reaktionen