Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ siRNA Assay
Artikelnummer. 15561074 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25 Reaktionen RT Primer/75 Reaktionen TaqMan Assay
2900 Reaktionen
50 Reaktionen RT Primer/150 Reaktionen TaqMan Assay
750 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
15561074 25 Reaktionen RT Primer/75 Reaktionen TaqMan Assay 1 Stück
15571074 50 Reaktionen RT Primer/150 Reaktionen TaqMan Assay 1 Stück
15581074 750 Reaktionen 1 Stück
15591074 2900 Reaktionen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15561074 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4440877
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00 €
    240.92 € / 1 Stück
    Sparen 76.08 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
TaqMan™ siRNA Assay
TaqMan™ siRNA-Assays, auf Bestellung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 20X (Assay), 5X (RT-Primer)
Beschreibung TaqMan™ siRNA-Assay, 1 x 75 μl RT-Primer/1 x 75 μl TaqMan™ Assay, 25 Reaktionen RT-Primer/75 Reaktionen TaqMan™ Assay, extra klein, 5x RT-Primer/20x TaqMan™ Assay-Konzentration, bei -15 bis -25 °C lagern
Produkttyp TaqMan™ siRNA Assay
Menge Je 1
Anzahl Reaktionen 25 Reaktionen RT Primer/75 Reaktionen TaqMan Assay
Volumen 1 x 75 μl RT Primer/1 x 75 μl TaqMan™ Assay
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.