Beschreibung
TaqMan™ siRNA-Assays, auf Bestellung
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 20X (Assay), 5X (RT-Primer) |
| Beschreibung | TaqMan™ siRNA-Assay, 1 x 150 μl RT-Primer/1 x 150 μl TaqMan™ Assay, 50 Reaktionen RT-Primer/150 Reaktionen TaqMan™ Assay, klein, 5x RT-Primer/20x TaqMan™ Assay-Konzentration, bei -15 bis -25 °C lagern |
| Produkttyp | TaqMan™ siRNA Assay |
| Menge | Je 1 |
| Anzahl Reaktionen | 50 Reaktionen RT Primer/150 Reaktionen TaqMan Assay |
| Volumen | 1 x 150 μl RT Primer/1 x 150 μl TaqMan™ Assay |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.