Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human LDL Pathways
Artikelnummer. 10621386 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Standardplatte
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10621386 1 Standardplatte 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10621386 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4414091
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Enthält 44 Assays für LDL-assoziierte Gene und 4 Assays für Kandidatengene für die endogene Kontrolle. Alle Assays sind doppelt beschichtet.
  • Die Assay-Auswahl auf dieser Platte zielt auf Gene, die Apolipoproteine kodieren, Mitglieder der Komplementkomponentenfamilie von Genen, LDL-Rezeptor, Relaxin und die LDL-bezogene Proteinfamilie ab
  • Weitere Gene sind an Zelladhäsion, Zellmigration, Proliferation, Immun-, Krebs- und anderen LDL-bezogenen Funktionen beteiligt
  • Gene, die bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine Rolle spielen, sind ebenfalls auf dem Panel vertreten
  • Gensignaturplatten sind 96-Well Platten, die mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressionsassays für einen bestimmten biologischen Prozess, Signalweg oder Krankheitszustand vorkonfiguriert sind
  • Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind
  • Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
  • Gleiche TaqMan™ Assay-Qualität in neuem Format
  • TaqMan™ Array-Platten enthalten die gleichen hochwertigen TaqMan™ Genexpressionsassays (PCR-Primer und TaqMan™ Sondensets), die seit Jahren in einem praktischen, getrockneten 96-Well-Format im Handel erhältlich sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Array-Platte
Format 96-Array-Platte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden.
Form Getrocknet
Enthält TaqMan Assay für eine 20 ul-Reaktion
Interne Sondenmodifikation MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5')
Marker oder Farbstoff FAM
Produktlinie TaqMan
Reinigungsverfahren Standard
Menge 1 Standardplatte
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Forschungskategorie Immunologie, Neurobiologie, Onkologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Entzündung, Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion, kardiovaskuläre Forschung