Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix
Artikelnummer. p-9684003 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Volumen:
1 × 1 ml
1 x 5 ml
5 × 1 ml
1 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 17636885
Marke: Applied Biosystems™ A52699
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix ist für den schnellen mikrobiellen Nachweis bei niedrigen Konzentrationen sogar bei vorhandenen PCR-Inhibitoren optimiert. Der Farbstoff ROX™ dient als passive Referenz, empfohlen für Singleplex- (1 Sonde) und Triplex-Reaktionen (3 Sonden).
TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix is optimized for rapid low-level microbial detection even in the presence of PCR inhibitors. All lots are functionally tested to help ensure lot-to-lot reproducibility for Ct and dynamic range consistency across a wide variety of assays. This General Purpose Reagent, labeled 'For Laboratory Use', is manufactured in an ISO 13485-certified and FDA-registered facility that adheres to the principles of current good manufacturing practices (cGMP).
  • TaqPath™ BactoPure™ Microbial Detection Master Mix ist für den schnellen mikrobiellen Nachweis bei niedrigen Konzentrationen sogar bei vorhandenen PCR-Inhibitoren optimiert
  • Enthält den Farbstoff ROX™, der als passive Referenz dient und für Singleplex- (1 Sonde) oder Triplex-Reaktionen (3 Sonden) empfohlen wird
  • Konsistenter Nachweis von Bakterien-, Pilz-, Säugetier- und Viren-DNA sowie Antibiotikaresistenzmarkern bei niedrigen Konzentrationen
  • Tolerant gegenüber PCR-Inhibitoren, die üblicherweise in biopharmazeutischen Anwendungen, der Molekulardiagnostik und Forschungsanwendungen sowohl in aufgereinigten Proben als auch aus Rohlysaten auftreten
  • Der breite dynamische Bereich (bis zu 8 Log-Stufen) ermöglicht einen genauen Nachweis von Proben mit niedriger und hoher Konzentration
  • Der dynamische Bereich ist eine Funktion des Assays und der Template-Konzentration in der Probe sowie der Rezeptur des Mastermixes (die einzelnen Ergebnisse können variieren).
  • Alle Chargen werden einem Funktionstest unterzogen, um die Reproduzierbarkeit einheitlicher CT-Werte von Charge zu Charge sowie einen dynamischen Bereich über eine Vielzahl von Assays hinweg sicherzustellen
  • Hergestellt in einer nach ISO 13485 zertifizierten und von der FDA registrierten Einrichtung, die den Grundsätzen der aktuellen „Gute Herstellungspraxis“ (cGMP) folgt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält 2x TaqPath BactoPure Microbial Detection Master Mix, einschließlich:
• Hot-Start AmpliTaq DNA-Polymerase
• Wärmelabile Uracil-DNA-Glykosylase (UNG)
• dNTPs (mit dUTP)
• Farbstoff ROX (passive Referenz)
• Optimierter Puffer
Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Nachweisverfahren Primer-probe
PCR-Methode qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 5 0,2 ml, QuantStudio™ 5 0,1 ml, QuantStudio™ 5 Dx, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 12k Flex
Multiplex-Funktion Up to 3-plex
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie TaqPath™
Menge 1 x 1 mL
Empfindlichkeit Down to 1 copy
Ausreichend für 100 (20 μl) Reaktionen
Zielspezifität cDNA or gDNA only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobieller Nachweis mit Real-Time PCR (qPCR)
Thermostabilität 72 hr., Assembled Reaction
Probentyp DNA
Volumen 1 × 1 ml
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Very High
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Laboratory Use