Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Multiplex-Mastermix
Artikelnummer. 15950311 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 ml
1 x 10 ml
1 x 50 ml
2 x 10 ml
2 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15950311 1 x 10 ml 1 Stück
15950293 1 x 1 ml 1 Stück
15803265 2 x 10 ml 2 Stück
15960293 1 x 50 ml 1 Stück
17173069 2 x 50 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15950311 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A30869
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 ermöglicht die präzise Echtzeit-PCR-basierte Detektion von Krankheitserregern bei hohen Anteilen an Inhibitoren.
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix is for higher multiplexing (up to four targets) in high-throughput genotyping and copy number variation protocols requiring uncompromising reliability and accuracy, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples. It is designed to deliver sensitive and confident results from genomic DNA targets on a broad range of qPCR instrument platforms. TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix is manufactured under a strong ISO13485 quality management system and designed to produce consistent product performance lot after lot.
TaqPath ProAmp Multiplex Mastermix eignet sich für höheres Multiplexing (bis zu vier Ziele) bei der Genotypisierung mit hohem Durchsatz und in Kopienzahlvariations-Protokollen, die eine kompromisslose Zuverlässigkeit und Genauigkeit erfordern, selbst bei Inhibitoren, die häufig in klinischen Proben vorkommen. Für empfindliche und zuverlässige Ergebnisse aus genomischen DNA-Zielen auf einer breiten Palette von qPCR-Geräteplattformen. TaqPath ProAmp Multiplex Mastermix wird unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem nach ISO13485 hergestellt und ist so konzipiert, dass chargenübergreifend eine konsistente Produktleistung erzielt wird.
Zwei TaqPath ProAmp Mastermix Formulierungen für unterschiedliche Durchsatzanforderungen
• TaqPath ProAmp Mastermix (Kat. Nr. A30871)—enthält den passiven ROX-Referenzfarbstoff für ein niedrigeres Multiplexing von bis zu drei Zielen
• aqPath ProAmp Mastermix enthält den passiven MUSTANG PURPLE Referenzfarbstoff für ein höheres Multiplexing von bis zu vier Zielen
Vorteile des TaqPath ProAmp Mastermix
• Außergewöhnliche Datenqualität—Hohe Spezifität, dynamischer Bereich* und Reproduzierbarkeit für die Genotypisierung und die Bestimmung von Kopienzahlen auch in Gegenwart von Inhibitoren
• Toleranz von Inhibitoren, die in Proben aus menschlichen oder tierischen Quellen (Tupfer, Blut und Kartenstanzen) vorkommen
• 72 Stunden Vor-PCR-Stabilität für automatisierte Arbeitsabläufe, ermöglicht durch unseren proprietären Dual-Lock Taq DNA-Hot-Start-Mechanismus
• Multiplexing—Zwei Formulierungen, die eine Erkennung von einem bis vier Zielen pro Reaktion ermöglichen
• Ausgezeichnete Fertigungskonsistenz—, hergestellt in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung
•—Compliance-Paket mit den am häufigsten angeforderten Konformitätsdokumenten, erhältlich unten
Hochgenaue Genotypisierung mit gereinigten oder rohen Lysat-Probeneingängen
Eine genaue Genotypisierung ist wichtig, wenn eine begrenzte Probe verfügbar ist oder PCR-Inhibitoren unvermeidlich sind, z. B. bei klinischen Diagnosetests. Der TaqPath ProAmp Mastermix wurde optimiert, um genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, selbst bei Reaktionen mit geringem Volumen, die mit gereinigten oder rohen Lysatprobeneingängen vorbereitet werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der Genotypisierungsgenauigkeit mit den Gemischen von Mitbewerbern für dieselbe Gruppe von TaqMan Genotypisierungsassays, bei denen ein Rohlysat aus Blutproben verwendet wird. TaqPath ProAmp Mastermix wurde dahingehend optimiert, dass er eine hochspezifische Allel-Diskriminierung ermöglicht. Dies zeigt sich in der ausgezeichneten Clustertrennung in den Genotypisierungsdiagrammen, unabhängig davon, ob die Probe eine aufgereinigte genomische DNA oder ein Rohlysat ist.
Hochgenaue Quantifizierung der Kopienanzahl
Der vielseitige TaqPath ProAmp Mastermix kann auch für die hochgenaue Bestimmung der Variation der Kopienanzahl mit gereinigten genomischen DNA-Proben verwendet werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Vergleich der Ergebnisse der Bestimmung der Kopienzahl-Variationen mittels TaqPath ProAmp Mastermix und zwei anderen Mischungen. TaqPath ProAmp Mastermix kann die Kopienzahl in Proben mit bis zu 4 Kopien genau bestimmen.
Reagenz für allgemeine Verwendungszwecke, cGMP-konform hergestellt
TaqPath Mastermixe sind Reagenzien für allgemeine Verwendungszwecke mit der Kennzeichnung “Zur Verwendung in Laboren” und werden in einer ISO 13485-zertifizierten und von der FDA registrierten Einrichtung hergestellt, die den cGMP-Grundsätzen entspricht.
Compliance-Paket
Um Ihre Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, werden Ihnen hier häufig angeforderte Compliance-Dokumente zur Verfügung gestellt:
• Qualitätserklärung für die aktuelle gute Fertigungspraxis (cGMP) des TaqPath Mastermixes
• Detailliertes chargenspezifisches Analysenzertifikat (COA) (siehe unten im Abschnitt „Dokumente und Downloads“)
• Produktstabilitätserklärung
• Unterstützung bei der Lieferantenbewertung
   -- Abgeschlossene Selbstbewertung
   -- ISO-Zertifikate nach Herstellungsstandort
• Für Anfragen zur Einhaltung der EU-REACH-Vorschriften senden Sie eine E-Mail an LSGChemicalCompliance@thermofisher.com 
• Hinweis zu BSE/TSE   Änderungskontrolle und Benachrichtigungsregistrierung
Sie finden nicht das gewünschte Konformitätsdokument? Der technische Support hilft Ihnen gerne weiter.
* Der dynamische Bereich ist von der Konzentration des Assays und der Templatekonzentration in der Probe sowie der Rezeptur des Mastermix abhängig, weshalb die einzelnen Ergebnisse variieren können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
PCR-Methode Multiplex qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7 Real-Time PCR System ViiA 7 Dx, 7500 Fast, StepOne or StepOnePlus
Multiplex-Funktion Up to 4-plex
Passiver Referenzfarbstoff Mustang Purple
Produktlinie TaqPath
Produkttyp qPCR Master Mix
Menge 1 x 10 ml
Versandbedingung Nasseis
Ausreichend für 2000 Reaktionen
Zielspezifität cDNA or gDNA only
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Pharmacogenomics
Thermostabilität 72 hr., Assembled Reaction
Anzahl Reaktionen 2000 Reaktionen
Volumen 1 x 10 ml
Enthält dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Very High