Learn More
Buerkle™ TargetDispo Einweg-Probenehmer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15581731 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
15581731 100 mL 500 mm Unsteril 20 Stück
15591731 100 mL 500 mm Steril 20 Stück
15501741 200 mL 1000 mm Unsteril 20 Stück
15511741 200 mL 1000 mm Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15581731 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53934460
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Entnahme von Proben an einem bestimmten Zielpunkt innerhalb des Probenmaterials. Der Buerkle™ TargetDispo Einweg-Probenehmer ist für die Verwendung mit Pulver oder Granulat vorgesehen. Steril und nicht steril erhältlich.
  • Dient zur Entnahme einer Zielpunktprobe an einer Position im Probenmaterial, die zuvor genau bestimmt wurde
  • Der Probenehmer dringt in das Pulver oder Granulat ein, wobei er geschlossen ist; sobald der Probenentnahmepunkt erreicht ist, wird er geöffnet und anschließend wieder geschlossen
  • Die Probe kann einfach über den offenen Griff entleert werden
  • Die Grifföffnung hat einen Durchmesser von 14 mm
  • Im Reinraum hergestellt
  • Sterile Ausführungen sind durch Gammastrahlung sterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Kapazität (metrisch) 100 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) 500 mm