missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tariquidar, MedChemExpress

Artikelnummer. 16464038
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464038 10 mg -
16410397 50 mg -
16425026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464038 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10550

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).

Tariquidar (XR9576) is a potent and specific inhibitor of P-glycoprotein (P-gp) with the high affinity (Kd=5.1 nM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tariquidar
CAS 206873-63-4
Farbe Green Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H38N4O6
Menge 10 mg
Synonym XR9576
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (38.66 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC2=CC=CC=C2N=C1)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C(NC4=CC=C(CCN5CC6=C(C=C(OC)C(OC)=C6)CC5)C=C4)=O
Molekulargewicht (g/mol) 646.73
Formelmasse 646.73
Reinheit (%) 96.36%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.