missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Tarlatamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA554998
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Compatible with Direct ELISA.
Tarlatamab targets and binds to DLL3 on tumor cells, facilitating T-cell mediated cytotoxicity.
Spezifikation
| Tarlatamab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| DLL3CD3E | |
| Recombinant Human DLL3 and CD3E. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| ELISA | |
| 2.97 mg/mL | |
| PBS with no preservative | |
| Human | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| scFv κ, scFv λ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur