Learn More
(±)-Weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30410380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410380 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0076405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Tartaric acid
CAS 133-37-9
Summenformel C4 H6 O6
Menge 5 g
Synonym Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(2R,3R)-rel-, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-(±)-, Tartaric acid','(±)- (8CI), rel-(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (2RS,3RS)-Tartaric acid, (±)-Tartaric acid, Butanedioic acid','2,3-dihydroxy-','(R*,R*)-, DL-Tartaric acid, NSC 148314, Paratartaric acid, Racemic acid, Racemic tartaric acid, Uvic acid, dl-Tartaric acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
Formelmasse 150.0164