Learn More
Tartrazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375119 500 g 500 Gramm
11355119 25 g 25 Gramm
11365119 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17682.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    123.65 € / 500 Gramm
    Sparen 13.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
C.I.19140
It can be employed as a biological stain and a food colorant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann als biologisches Färbemittel und als Lebensmittelfarbstoff verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 260 g/l bei 30 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1934-21-0
Summenformel C16H9N4Na3O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 534.356
MDL-Nummer MFCD00148908
InChI-Schlüssel UJMBCXLDXJUMFB-UHFFFAOYSA-K
Synonym tartrazine, yellow 5, aizen tartrazine, trisodium salt, food yellow 4, tartrazine FD&C yellow #5, c.i. acid yellow 23, atul tartrazine, erio tartrazine, kako tartrazine
PubChem CID 164825
IUPAC-Name Trinatrium;5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]-4H-pyrazol-3-carboxylat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2C(=NN(C2=O)C3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tartrazine
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9072
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 260g/L (30°C).
Formelmasse 534.37