Learn More
Indikatorlösung von Tashiro, in Ethanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 L
6 x 250 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1.50 Liter
250 Milliliter
30 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15625110 1,5 L 1.50 Liter
15658390 30 ml 30 Milliliter
15645110 250 ml 250 Milliliter
15635110 1 l 1 Liter
15665110 6 x 250 ml 6 Stück
15655110 6 x 1 l 6 Stück
6 options
Artikelnummer. 15625110
Marke: Honeywell Fluka 360831.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
In Ethanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tashiro’s indicator solution
Menge 1,5 L
Flammpunkt 12°C (53.6°F)