Learn More
Indikatorlösung von Tashiro, in Ethanol, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 L
6 x 250 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1.50 Liter
250 Milliliter
30 Milliliter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tashiro’-Indikatorlösung |
| Namenshinweis | In ethanol |
| Siedepunkt | 78 °C |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Güte | Analytisches Reagenz |
| Verpackung | Glasflasche |
| Dichte | 0.79 g/cm3 |
| Menge | 6 x 1 l |
| Flammpunkt | 12 °C |