Learn More
Indikatorlösung von Tashiro, in Ethanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15658390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
30 ml
250 ml
1 l
1,5 L
6 x 250 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1.50 Liter
250 Milliliter
30 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15658390
Marke: Honeywell-Fluka 3608330ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
In Ethanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tashiro’s indicator solution
Menge 30 ml
Flammpunkt 12°C (53.6°F)