Learn More
Taspine, TRC
Artikelnummer. 30138321
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138321 50 mg 50 Milligramm
30005874 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138321 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00780050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 602-07-3
Summenformel C20 H19 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 369.37
SMILES COc1ccc2C(=O)Oc3c(OC)cc(CCN(C)C)c4C(=O)Oc1c2c34
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taspine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO6/c1-21(2)8-7-10-9-13(25-4)18-16-14(10)20(23)27-17-12(24-3)6-5-11(15(16)17)19(22)26-18/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3
Formelmasse 369.1212
Reinheit (%) >95%