Learn More
MedChemExpress TAT
Artikelnummer. 16432749
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16432749 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432749 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0281
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress TAT (YGRKKRRQRRR) is derived from the transactivator of transcription (TAT) of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and is a cell-penetrating peptide. TAT can increase the yields and the solubility of heterologous proteins.
Spezifikation
CAS 191936-91-1
Inhalt und Lagerung Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Molekulargewicht 1559.83 g/mol
Produkttyp Natural Products
Menge 1 mg
Versandbedingung Room temperature