Learn More
TAT Antibody (OTI3G6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen TAT
Klon OTI3G6
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306293
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45037-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306503
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45037-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
TAT Monoclonal antibody specifically detects TAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
TAT
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
EC 2.6.1.5, L-tyrosine:2-oxoglutarate aminotransferase, tyrosine aminotransferase, tyrosine aminotransferase, cytosolic
Full length human recombiant protein of human TAT (NP_000344) produced in HEK293T cell.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI3G6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
6898
IgG2a
>95%