missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tau Antibody (2E9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18013444 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18013444 0.1 mL 0.10 Milliliter
18726323 - 25 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18013444

Marke: Novus Biologicals NBP225162

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Tau Monoclonal specifically detects Tau in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Tau
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2000000000
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:10000, Immunohistochemistry 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000
Zusammensetzung 50% PBS, 50% glycerol with 5mM Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P10636
Gen-Alias DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
Gensymbole MAPT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full length 441 amino acid human tau. Epitope located in the peptide KDRVQSKIGSLDNITHVPGG, amino acids 347-366.
Molekulargewicht des Antigens 48-67 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cytokine Research, Cytoskeleton Markers, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4137
Testspezifität This antibody is expected to bind to all Tau isoforms
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, Equine
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.