Learn More
Tau Antibody (Tau-5), DyLight 550, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18343771 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18343771 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18343771
Marke: Novus Biologicals NBP281091R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Tau Monoclonal specifically detects Tau in Human, Mouse, Rat, Sheep samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tau
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon Tau-5
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DDPAC, FLJ31424, FTDP-17, G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1, MGC138549, microtubule-associated protein tau, MSTDMAPTL, MTBT1Neurofibrillary tangle protein, MTBT2, PHF-tau, PPND, tau, TAUPaired helical filament-tau
Gensymbole MAPT
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Tau protein.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cell Biology, Cellular Markers, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Cytokine Research, MAP Kinase Signaling, Neurodegeneration, Neuroscience, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4137
Testspezifität This antibody binds to sequence 210-241 of tau protein.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ