Learn More
Melford Taurin
Description
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- Substanzname: 2-Aminoethansulfonsäure
- CAS-Nummer: 107-35-7
- Molekularformel:C₂H₇NO₃S
- Molekulargewicht: 125,15 g/mol
Specifications
Specifications
| CAS | 107-35-7 |
| Summenformel | C2H7NO3S |
| Menge | 500 g |