Learn More
Taurin, ≥98,5 %, molekularbiologischer Gütegrad, Ultra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835368 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15835368 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15835368 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J75824.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.16 €
    172.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 39.51 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
CAS 107-35-7
Schmelzpunkt >300°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C2H7NO3S
MDL-Nummer MFCD00008197
Menge 1 kg
Beilstein 1751215
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
InChI-Schlüssel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
IUPAC-Name 2-Aminoethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formelmasse 125.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver