Learn More
Taurin, 99+ %, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10614932 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10614932 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10614932 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/0300/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 107-35-7
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C2H7NO3S
MDL-Nummer MFCD00008197
Menge 500 g
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
InChI-Schlüssel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCS(O)(=O)=O
IUPAC-Name 2-Aminoethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
Formelmasse 125.14g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff