Learn More
Taurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439573
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439573 500 g 500 Gramm
11429573 100 g 100 Gramm
11449573 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439573
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12403.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Taurine plays an important role in cardiovascular function, skeletal muscle function, the retina and the central nervous system. It acts as an antioxidant as well as protecting against the toxicity of various substances such as lead and cadmium. It is also used in contact lens solution and an ingredient in numerous energy drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Taurin spielt eine wichtige Rolle in der kardiovaskulären Funktion, der Skelettmuskelfunktion, der Netzhaut und dem zentralen Nervensystem. Es dient als Antioxidant und schützt vor der Toxizität verschiedener Substanzen wie Blei und Cadmium. Es wird auch in Kontaktlinsenlösungen und als Inhaltsstoff in zahlreichen Energy-Drinks verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in absolutem Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-35-7
Summenformel C2H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
MDL-Nummer MFCD00008197
InChI-Schlüssel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC-Name 2-Aminoethansulfonsäure
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 500 g
Beilstein 1751215
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and dimethyl sulfoxide. Insoluble in absolute ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 125.15