Learn More
Taurin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-194921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10721935
Marke: Thermo Scientific Acros 166540250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-35-7 | C2H7NO3S | 125.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-35-7
Summenformel C2H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 125.14
MDL-Nummer MFCD00008197
InChI-Schlüssel XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym taurine, tauphon, ethanesulfonic acid, 2-amino, l-taurine, 2-aminoethylsulfonic acid, o-due, 2-sulfoethylamine, taufon, aminoethanesulfonic acid, aminoethylsulfonic acid
PubChem CID 1123
ChEBI CHEBI:15891
IUPAC-Name 2-Aminoethansulfonsäure
SMILES NCCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CH2SO3H
Menge 25 g
Beilstein 04, 528
Merck Index 15, 9211
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 65g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in absolute ethanol,diethyl ether,soluble in dmso
Formelmasse 125.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle