missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taurine Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43748
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Taurine Polyclonal antibody specifically detects Taurine in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Taurine | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.01 M PBS, pH 7.4, 50% glycerol | |
| OVA - Taurine | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 0.5 mg/mL | |
| ELISA 60ng/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur