Learn More
Taurin, Mikromol™
Artikelnummer. 17967084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967084 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17967084 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1395.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Taurin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
CAS 107-35-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Taurine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C2 H7 N O3 S
Synonym 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
SMILES NCCS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 2-Aminoethansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
Menge 250 mg
Formelmasse 125,0147 g/mol