Learn More
Taurin, TRC
Artikelnummer. 17919434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17919434 10 mg 10 Milligramm
17918984 10 g 10 Gramm
17917624 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17919434 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00785010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-35-7
Summenformel C2 H7 N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 125.15
Synonym 2-Aminoethanesulfonic Acid, Taurine (8CI), 2-Aminoethanesulfonic acid, 1-Aminoethane-2-sulfonic acid, 2-Aminoethane-1-sulfonic acid, 2-Aminoethylsulfonic acid, 2-Sulfoethylamine, NSC 32428, O-Due, Taufon, Taukard, Tauphon, Tauramin, β-Aminoethylsulfonic acid
IUPAC-Name 2-Aminoethansulfonsäure
SMILES NCCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Formelmasse 125.0147
Reinheit (%) >95%