missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tauro-d4-cholic Acid Sodium Salt, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Taurocholate-D4 (taurine-D4) |
| Summenformel | C26 D4 H40 N O7 S . Na |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 2-[[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]amino]ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid sodium salt, Taurocholic acid D4 (taurine-D4) sodium salt, Tauro-d4-cholic acid sodium salt, Sodium taurocholate-d4 (taurine-d4), Sodium cholanoyl(taurine-1,1,2,2-d4), Sodium N-choloyltaurine-d4, Sodium taurocholate-D4 (taurine-D4), Sodium (tauro-d4)cholate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C26H45NO7S.Na/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-22,24,28-30 H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;/m1./s1/i10D2,11D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])(NC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 [C@H](O)C[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 C[C@H](O)[C@]12 C)C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | sodium;1,1,2,2-tetradeuterio-2-[[(4 R)-4-[(3 R,5 S,7 R,8 R,9 S,10 S,12 S,13 R,14 S,17 R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 541.71 |
| Formelmasse | 541.299 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur