Learn More
Taurocholsäure-Natriumsalz, ≥97%, Praxisqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496332 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11496332
Marke: MP Biomedicals 0210293025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 145-42-6
Summenformel C26H44NNaO7S
Molekulargewicht (g/mol) 537.688
InChI-Schlüssel JAJWGJBVLPIOOH-VXFFEJGCSA-M
Synonym Natriumtaurocholat, Taurocholsäure-Natriumsalz, Taurocholat-Natrium, Taurocholat-Natriumsalz, Mononatrium-N-Choloyltaurinat, Mononatrium-Taurocholat, Natrium-n-choloyltaurinat, Mononatrium-Taurocholsäure, sodium n-choloyltaurinate, monosodium taurocholic acid
PubChem CID 131632374
IUPAC-Name Natrium;2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonat
SMILES CC(CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Taurocholsäure-Natriumsalz
Farbe Braungelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Formelmasse 537.7
Reinheit (%) ≥ 97 %
Güte Praktische